Learn More
Provette per campioni NMR in vetro borosilicato Norell™ HT MHz
Excellent for monitoring reactions, scouting for new compounds or doing routine NMR. Norell™ Standard Series™ NMR Sampling Tubes have been developed for quality and precision and are the top choice for today's scientist.
403.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Product Type | Provetta per campioni NMR |
Diametro (sistema metrico) esterno | 4.9 mm |
Diametro (sistema metrico) interno | 4.2 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | NMR di routine |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12892336
|
Norell
ST500-8 |
203 mm | Confezione da 100 |
403.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For auto-sampling systems and high-throughput NMR
- Polished ends to make tubes less susceptible to breaking
- Colored caps included
- Virtually all bottom and wall variation has been eliminated, greatly improving shimmering times and sample reproducibility
- Disposable
Specifica
Vetro borosilicato | |
4.9 mm | |
NMR di routine |
Provetta per campioni NMR | |
4.2 mm | |
Tappo |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Provette per campioni NMR in vetro borosilicato Norell™ HT MHz