Learn More
Provette per campioni in vetro borosilicato NMR Norell™ HT Plus MHz
For auto-sampling systems and high-throughput NMR. Norell™ HT Plus MHZ Borosilicate Glass NMR Sample Tubes have been developed for quality and precision.
29.35€ - 172.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 178 mm |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Product Type | Provetta per campioni NMR |
Diametro (sistema metrico) esterno | 4.97 mm |
Diametro (sistema metrico) interno | 4.2 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12800056
|
Norell
502-7 RED |
178 mm | Rosso | Confezione da 50 |
172.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12842336
|
Norell
502-7 |
178 mm | Colorless | Confezione da 50 |
172.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
12862336
|
Norell
552-7 |
178 mm | Colorless | 5 Pack |
29.35€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Virtually all bottom and wall variation has been eliminated
- Improved shimmering times and sample reproducibility
- All tubes have polished ends making them less susceptible to breaking
- Colored caps are included
Specifica
178 mm | |
Provetta per campioni NMR | |
4.2 mm | |
Tappo |
Vetro borosilicato | |
4.97 mm | |
NMR di routine |
Titolo del prodotto
Provette per campioni in vetro borosilicato NMR Norell™ HT Plus MHz