Learn More
Thermo Scientific™ North2South™ Hybridization Buffer
Acquire consistent, highly sensitive Southern blot results with a novel ECL HRP substrate and optimized hybridization and blocking buffers.
Marca:  Thermo Scientific™ 37549
Codice prodotto. 10066213
  • 221.00€ / 125mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ North2South Chemiluminescent Detection Kit combines a novel ECL substrate for horseradish peroxidase (HRP) and optimized hybridization and blocking buffers to ensure consistent, high-sensitivity Southern blot results.
The Thermo Scientific North2South Hybridization and Detection Kit combines a novel enhanced luminol substrate for horseradish peroxidase (HRP) with optimized pre-made hybridization and blocking buffers to ensure consistent results and high sensitivity. Any nucleic acid blot can be hybridized with the appropriate biotinylated (biotin-labeled) oligonucleotide probe. After a brief membrane blocking step, the biotin label is detected with streptavidin-HRP and a 5-minute incubation with the chemiluminescent substrate. Results are easily recorded by brief exposure to X-ray film (1-15 minutes) or CCD camera.
Highlights:
  • Sensitivity equal to or greater than 32P
  • Amenable to many formats
  • High level of light output and consistent low background allows for very short exposure times using cooled CCD camera systems or film
  • Ready-to-use buffers and short process time makes switching from radioactive detection to chemiluminescent detection an easy transition, even for the novice user
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 2 to 8°C.
Chromogenic
Hybridization Buffer
Hybridization Buffer
North2South™
125 mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoYK363057 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2024 Catalog Number37549
Numero di lottoXI356214 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/10/2022 Catalog Number37549
Numero di lottoWK335212 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/01/2022 Catalog Number37549
Numero di lottoWC322962 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/03/2021 Catalog Number37549
Numero di lottoVF295451 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/07/2020 Catalog Number37549
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ North2South™ Hybridization Buffer > North2South Hybridization Buffer