Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine Welcome Pack, 10-20%
The Novex Tricine Welcome Pack provides all of the necessary Novex Tricine gels, buffers, and reagents you will need to begin using the Mini Gel Tank.
Marca:  Invitrogen™ EC6625C
Codice prodotto. 16245042
  • 914.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Includes:
  • Mini Gel Tank
  • Novex 10-20% Tricine Protein Gels, 1.0 mm, 15-well
  • Novex Tricine SDS Running Buffer (10X)
  • Novex Tricine SDS Sample Buffer (2X)
  • NuPAGE Sample Reducing Agent (10X)
  • Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Mini Gel Tank
Mini
Tricine
15-well
1 Welcome Pk. kit
10 to 20%
1.0 mm
2.5 to 200 kDa
Novex™
Wet Ice
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Novex™ Tricine Welcome Pack, 10-20% > 15-well