missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ NRGN (Human) Recombinant Protein
Human NRGN full-length ORF ( AAH02835, 1 a.a. - 78 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
344.00€ - 521.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH02835 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4900 |
Nome | neurogranin (protein kinase C substrate, RC3) |
Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16118501
|
Abnova™
H00004900-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16128501
|
Abnova™
H00004900-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Sequence: MDCCTENACSKPDDDILDIPLDDPGANAAAAKIQASFRGHMARKKIKSGERGRKGPGPGGPGGAGVARGGAGGGPSGD
Specifica
AAH02835 | |
neurogranin (protein kinase C substrate, RC3) | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
RC3, hng | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
4900 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NRGN | |
GST |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto