missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ NRGN (Human) Recombinant Protein
Human NRGN full-length ORF ( AAH02835, 1 a.a. - 78 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca: Abnova™ H00004900-P01.25ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sequence: MDCCTENACSKPDDDILDIPLDDPGANAAAAKIQASFRGHMARKKIKSGERGRKGPGPGGPGGAGVARGGAGGGPSGD
Specifica
AAH02835 | |
neurogranin (protein kinase C substrate, RC3) | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NRGN | |
GST |
4900 | |
Wheat germ expression system | |
25 μg | |
RC3, hng | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Abnova™ NRGN (Human) Recombinant Protein > Quantity: 25 μg
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto