Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Diaphragm Vacuum Pumps: ME4 NT
For a wide variety of non-corrosive and non-evaporative applications. ME-series pumps feature an ultimate vacuum of 52 Torr.
1690.00€
Specifica
Cavalli motore | 0.24 hp |
---|---|
Dimensioni (L x P x A) | 9.5 x 9.4 x 7.7 in. (24.3 x 23.8 x 19.8 cm) |
Materiale | Involucro e copertura testa in lega di alluminio, disco di serraggio del diaframma in lega di alluminio, diaframma/valvola in FPM, O-ring in FPM, tubo di connessione in lega di alluminio, ugello del tubo in acciaio inox, guarnizioni in PVC |
Modello | ME 4 NT |
Temperatura (sistema metrico) di conservazione | Da 14 a 140 °F |
Codice del prodotto | Marca | Amperaggio | Requisiti elettrici | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Amperaggio | Requisiti elettrici | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10521705
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20731000 |
1.8 A | 230 V 50/60 Hz | CEE |
1690.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Utilizza la tecnologia del vuoto a membrana per applicazioni totalmente a secco; niente olio da cambiare o controllare.
- Riduce al minimo i tempi di inattività e i costi di assistenza
- Esclusivo design che elimina le noiose attività di ricalibrazione della lunghezza della corsa basate su tentativi ripetuti
- L'accesso indipendente a valvole e diaframmi semplifica gli interventi di assistenza
- Con testa pompante espressamente progettata per portate elevate al vuoto operativo
Specifica
0.24 hp | |
Involucro e copertura testa in lega di alluminio, disco di serraggio del diaframma in lega di alluminio, diaframma/valvola in FPM, O-ring in FPM, tubo di connessione in lega di alluminio, ugello del tubo in acciaio inox, guarnizioni in PVC | |
Da 14 a 140 °F | |
11 kg | |
40 °C | |
50/60 Hz | |
9.5 in. | |
23.8 cm |
9.5 x 9.4 x 7.7 in. (24.3 x 23.8 x 19.8 cm) | |
ME 4 NT | |
24.25 libbre | |
104°F | |
10°C | |
7.7 in. | |
9.4 in. |