Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Sugar HPLC Guard Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 719535
Codice prodotto. 10022891
  • 392.00€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
10 μm
100Å
4 mm
Water/ 0.02 % azide
Valco HPLC Guard Column
HPLC
21 mm
HPLC Guard Column
NUCLEOGEL™ SUGAR Ca
Water/ 0.02 % azide
Separation of Mono and Oligosaccharides and Sugar Alcohols
L19