Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Sugar HPLC Guard Columns
392.00€
Specifica
Dimensione particelle | 10 μm |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 21 mm |
Dimensione del poro | 100Å |
Tipo | HPLC Guard Column |
Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo USP | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo USP | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10144601
|
Macherey-Nagel™
719536 |
L58 |
392.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10022891
|
Macherey-Nagel™
719535 |
L19 |
392.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10184551
|
Macherey-Nagel™
719534 |
L34 |
392.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
10 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Water/ 0.02 % azide | |
HPLC |
21 mm | |
HPLC Guard Column | |
Water/ 0.02 % azide | |
Valco HPLC Guard Column |