Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C18 EC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 720041.40
Codice prodotto. 10689181
  • 469.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Nucleosil™ 120-5 C18 EC Column
Specifica
Specifica
Silica
Octadecyl
Analytical HPLC
Yes
5800 psi (400 bar)
5 μm
120 Å
Acetonitrile/water
60°C
C18
11%
Yes
EC Column
Analytical Column
4 mm
Hydrophobic
250 mm
Acetonitrile/water
2 to 8
1 Ea.
200 m²/g
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
EC