Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Columns for plasmid DNA
Replacement columns for use with NucleoSpin™ Plasmid kits for rapid, small-scale preparation of high-purity, sequencing-grade plasmid DNA.
52.60€ - 241.00€
Specifica
Formato | Mini Spin Column |
---|---|
Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
Tipo di campione | E. coli Culture |
Efficienza | Binding capacity: 50 μg |
Volume di eluizione | 50 μL |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15870928
|
Macherey-Nagel™
740588.50S |
50 Pk. |
52.60€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15860928
|
Macherey-Nagel™
740588.250S |
250 Pk. |
241.00€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NucleoSpin™ Plasmid
- For rapid small scale preparation high-purity plasmid DNA
- Fast procedure – 6 Mini preps in 25 min
- High capacity – up to 50 μg of plasmid DNA
- Chaotropic salt wash buffer – extra pure DNA
- Downstream applications: cloning, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids, P1 constructs, or cosmids (increased buffer volumes required)
- Plasmid DNA from Gram-positive bacteria and plasmid DNA clean-up from reaction mixtures
- Supplementary protocol for M13 DNA availabl
Specifica
Mini Spin Column | |
E. coli Culture | |
50 μL | |
NucleoSpin™ Plasmid Kit | |
Columns only | |
2 to 10 mL |
Silica Membrane Technology | |
Binding capacity: 50 μg | |
Sequencing-grade plasmid DNA | |
Preparation of high-purity plasmid DNA | |
NucleoSpin Plasmid lidded Column |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Informazioni supplementari
- NucleoSpin Plasmid
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Columns for plasmid DNA