Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS, Micro kit for RNA purification with DNA removal column
Designed for efficient and quick RNA isolation from the smallest samples of cells and tissues. State-of-the-art, dual-column kit includes gDNA removal columns and RNA binding columns.
99.25€ - 1845.00€
Specifica
Colore | Yellow/Blue ring |
---|---|
Content And Storage | Room temperature (18-25 °C) |
Formato | Mini Spin Column |
Isolation Technology | Silica Membrane |
Volume di eluizione | 5 - 30 μL |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15741639
|
Macherey-Nagel™
740990.10 |
10 Preps |
99.25€
10 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15761639
|
Macherey-Nagel™
740990.50 |
50 Preps |
451.00€
50 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15751639
|
Macherey-Nagel™
740990.250 |
250 Preps |
1845.00€
250 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NucleoSpin™ RNA Plus XS
- Developed for extra small samples down to single cell analysis
- Efficient and quick RNA isolation from cells and tissues
- Two-column system includes gDNA removal columns and RNA binding columns
- NucleoSpin™ gDNA Removal Columns – no time consuming rDNase digestion
- Convenient handling – lysate clearing and gDNA removal on one column in one step
- New efficient lysis buffer – no b-mercaptoethanol or TCEP necessary
- Variety of sample materials – cultured cells, animal tissue, plant tissue, microorganisms
- Downstream applications include real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Specifica
Yellow/Blue ring | |
Mini Spin Column | |
5 - 30 μL | |
Binding capacity: 110 μg | |
Centrifuge | |
NucleoSpin RNA Plus XS Columns, NucleoSpin gDNA Removal Columns XS, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), Buffers | |
A260/A280: 1.9 - 2.2 | |
18 min/6 preps |
Room temperature (18-25 °C) | |
Silica Membrane | |
Cultured Cells, Human or Animal Tissue | |
RNA (with typical RIN > 8) | |
Isolation of RNA | |
RNA Isolation Kit | |
1 - 105 cultured cells; < 5 mg human / animal tissue | |
0.05 to 0.2 ng (101 HeLa cells ), 0.5 to 2 μg (105 HeLa cells), 2.5 to 8 ng (0.5 μg mouse liver), 0.1 to 0.5 ng (0.5 μg mouse brain) |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : At least 1 year
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Informazioni supplementari
- NucleoSpin RNA Plus XS
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate/guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted < 20 %)
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS, Micro kit for RNA purification with DNA removal column