Learn More
Nujol, for IR spectroscopy, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11343546
Nujol, for IR spectroscopy, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11343546
50 mL
Click to view available options
Quantità:
50 mL
500 mL
Codice prodotto. 11343546
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14480.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For IR spectroscopy
Nujol is used for the synthetic resin used for cosmetics, fiber oil, food, medicine, as automotive lubricant, home decoration and in candle making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Nujol is used for the synthetic resin used for cosmetics, fiber oil, food, medicine, as automotive lubricant, home decoration and in candle making.
Solubility
Soluble in ether. Sparingly soluble in ethanol. Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8012-95-1
Formula molecolare MFCD00131611
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00131611
InChI Key FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC Name 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chloride
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico Nujol
Nota nome for IR spectroscopy
Punto di fusione ∼-20°C
Densità 0.838
Punti di ebollizione >300°C
Punto d'infiammabilità 220°C (428°F)
Indice di rifrazione 1.468
Quantità 50 mL
Indice di Merck 14,7023
Informazioni di solubilità Soluble in ether. Sparingly soluble in ethanol. Not miscible or difficult to mix in water.
Grado IR Spectroscopy
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0457601 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2024 Catalog NumberL14480.AD,L14480.AP
Numero di lottoA0453792 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2023 Catalog NumberL14480.AD,L14480.AP
Numero di lotto10196728 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL14480.AD,L14480.AP
Numero di lotto10193017 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL14480.AD,L14480.AP
Numero di lotto10211432 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL14480.AD,L14480.AP
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nujol, for IR spectroscopy
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Paraffin oils
Titolo del prodotto
Nujol, for IR spectroscopy, Thermo Scientific Chemicals >