Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1.8mL Externally-Threaded Universal Tubes and Racks
GREENER_CHOICE
Use the automation friendly tubes to improve the efficiency and throughput of your sample storage workflow. The latch rack offers ANSI SBS footprint compatible with automation platforms for liquid handling and sample storage. Tubes are available racked or in bulk, with 2D barcodes or non-coded. Empty racks are also available.
Marca:  Thermo Scientific™ 374502
589.68 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13416113
  • 819.00€ / pezzi 480
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Natural
Sterile SAL 10-6, Sterile
Natural
Flat
External
White patch and graduations
Bulk
Externally-threaded Universal Tube
Nunc Universal tubes with 2D code
1.8 mL
Plastic
Cryobank
480/Cs.
2D on Tube Bottom
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1425070 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/03/2025 Catalog Number374502
Numero di lotto1421966 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data24/01/2025 Catalog Number374502
Numero di lotto1420731 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data22/01/2025 Catalog Number374502
Numero di lotto1420700 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/01/2025 Catalog Number374502
Numero di lotto1420460 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data17/01/2025 Catalog Number374502
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ 1.8mL Externally-Threaded Universal Tubes and Racks > Nunc 1.8mL External Thread Universal Tubes, w/ 2D code, non-racked bulk pack, 10 bags of 48 tubes, Sterile