Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes
BIOPHARMA
Increase the effectiveness of centrifugation with these polycarbonate centrifuge tubes, which have been both RCF and tightness tested.
Marca:  Thermo Scientific™ 347856
136.17 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21927" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10429672
  • 203.00€ / pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Increase the effectiveness of centrifugation with Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes, which have been both RCF and tightness tested.
  • Made in a variety of formats for greater flexibility
  • Different bottom shapes to meet all needs
  • Include polyethylene plug seal screw caps
  • Fit most standard centrifuges
  • Relative centrifugal force tested (RCF)
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
11 mL
480
Sterile
110 mm
No
No
3000 x g
Polistirene
80
Conical
A cono
16 mm
Centrifuge Tube