Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes
Increase the effectiveness of centrifugation with these polycarbonate centrifuge tubes, which have been both RCF and tightness tested.
203.00€ - 396.00€
Specifica
Materiale | Polistirene |
---|---|
N. per custodia | 480 |
N. per confezione | 80 |
Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
Product Type | Centrifuge Tube |
Codice del prodotto | Marca | Forma del fondo | Graduations | Writing Area | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma del fondo | Graduations | Writing Area | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10473103
|
Thermo Scientific™
337846 |
A cono | Sì | Sterile |
351.00€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10429672
|
Thermo Scientific™
347856 |
A cono | No | Sterile |
203.00€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10707431
|
Thermo Scientific™
347880 |
A cono | Sì | Sterile |
232.00€
pezzi 480 |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10008880
|
Thermo Scientific™
348224 |
Rotondo | No | Sterile |
396.00€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10374461
|
Thermo Scientific™
362308 |
Flat | Yes | Non-sterile | N/A | ||||
12601500
|
Thermo Scientific™
362707 |
Flat | Yes | Sterile | N/A | ||||
Descrizione
Increase the effectiveness of centrifugation with Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes, which have been both RCF and tightness tested.
- Made in a variety of formats for greater flexibility
- Different bottom shapes to meet all needs
- Include polyethylene plug seal screw caps
- Fit most standard centrifuges
- Relative centrifugal force tested (RCF)
Specifica
Polistirene | |
80 | |
Centrifuge Tube |
480 | |
16 mm | |
3000 x g |