Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
Queste provette coniche di alta qualità sono ecocompatibili e consentono una maggiore tracciabilità grazie alla più ampia area di scrittura disponibile sul mercato.
Marca: Thermo Scientific™ 339651
92.12 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24071" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Migliore tracciabilità dei campioni grazie alle ampie aree di scrittura sulle provette da centrifuga coniche sterili in polipropilene Thermo Scientific™ Nunc™ da 15e 50 ml. Queste provette coniche di qualità elevata sono compatibili con i rotori da centrifuga ad angolo fisso e con quelli basculanti e sono confezionate in rack in plastica riciclabile a basso impatto ambientale.
Features- Nonpyrogenic: Endotoxin tested (0.5 EU/mL)
- Non-Cytotoxic
- Biologically inert: USP biological reactivity class VI
- High level of sterility: SAL 10-6
- RNase/DNase-free
- Leak-proof to protect your samples
- Made from high-purity resins and molded using state-of-the-art processes; safe alternative to glass without sacrificing accuracy
- Racked product includes environmentally friendly recyclable plastic rack that reduces landfill waste compared to the traditional foam packaging
- Plug sealed cap
- Tube, cap and rack made of virgin resin
Specifica
15 ml | |
Reusable and recyclable polypropylene rack | |
25 | |
25 Pk. | |
Confezione ecologica | |
Conical | |
10,500 x g |
Polipropilene | |
500/Cs. | |
In rack | |
Sterile | |
Cylindrical | |
Centrifuge Tube |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
K9UF9R7117 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 339651 |
L7VF7O7117 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 339651 |
L9NF9C7117 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 339651 |
KBYFBY7117 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 339651 |
K1BFCL7117 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 339651 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Cell Biology Promotion
Discover how you can maximise your savings and boost your research to the next level with our top-of-the-line Gibco and Thermo Scientific products.Codice sconto: 24071Scade: 2025-06-30
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.