Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
Queste provette coniche di alta qualità sono ecocompatibili e consentono una maggiore tracciabilità grazie alla più ampia area di scrittura disponibile sul mercato.
Marca: Thermo Scientific™ 339653
52.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24071" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Migliore tracciabilità dei campioni grazie alle ampie aree di scrittura sulle provette da centrifuga coniche sterili in polipropilene Thermo Scientific™ Nunc™ da 15e 50 ml. Queste provette coniche di qualità elevata sono compatibili con i rotori da centrifuga ad angolo fisso e con quelli basculanti e sono confezionate in rack in plastica riciclabile a basso impatto ambientale.
- Rack in plastica riciclabile a basso impatto ambientale che riduce la contaminazione dagli imballaggi tradizionali in espanso
- A tenuta ermetica per la protezione dei campioni
Specifica
50 mL | |
Reusable and recyclable polypropylene rack | |
25 | |
25 Pk. | |
Confezione ecologica | |
Conico | |
17.000 x g |
Polipropilene | |
300/Cs. | |
In rack | |
Sterili | |
Cylindrical | |
Provetta da centrifuga |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
M5IF418119 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 339653 |
LCXFCP8119 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 339653 |
L6CF6B8119 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 339653 |
K1BFCL8119 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 339653 |
L4AF4A8119 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 339653 |
Offerte speciali
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Cell Biology Promotion
Discover how you can maximise your savings and boost your research to the next level with our top-of-the-line Gibco and Thermo Scientific products.Codice sconto: 24071Scade: 2025-06-30
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.