Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 2.0mL Internally-Threaded Universal Tubes
GREENER_CHOICE
Experience the best features of our storage tube portfolio: universal cap, universal latch rack and free-standing tube design -- all for either benchtop or automation use.
193.00€ - 1225.00€
Specifica
Materiale Plastic
Linea di prodotti Nunc
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Tipo Codifica Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Codifica Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15227378
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
331835
Empty Latch Rack None 10 Racks
193.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15207378
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
374512
Universal Tube 2D Barcode Bulk
682.00€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15217378
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
374513
Universal Tube None Bulk
437.00€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15287368
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
374510
Universal Tubes in Latch Rack 2D Barcode (Tube Only) 10 Racks of 48 Tubes
819.00€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15297368
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
374511
Universal Tubes in Latch Rack None 10 Racks of 48 Tubes
536.00€
pezzi 480
Spedizione stimata: 24-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15503734
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
374510-BR
Universal Tubes in Latch Rack 2D Barcode 10 Racks of 48 Tubes
1225.00€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15513734
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
374511-BR
Universal Tubes in Latch Rack 2D Barcode (Rack Only) 10 Racks of 48 Tubes N/A N/A N/A
15563694
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
331835-BR
Empty Latch Rack 2D Barcode 10 Racks
310.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Plastic
Nunc
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ 2.0mL Internally-Threaded Universal Tubes