Learn More
Thermo Scientific™ Provetta per centrifuga Nunc™ da 200 ml
Elaborazione facilitata di elevati volumi di campioni grazie alle provette per centrifuga Thermo Scientific Nunc da 200 ml, in resina a elevata purezza, in grado di resistere fino a 7.000 RCF.
Marca: Thermo Scientific™ 376813
300.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24071" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Elaborazione facilitata di elevati volumi di campioni grazie alle provette per centrifuga Thermo Scientific™ Nunc™ da 200 ml, in resina a elevata purezza, in grado di resistere a forze fino a 7.000 RCF.
Specifica
Conforme agli standard USP Classe VI | |
Polipropilene | |
4 | |
Conico | |
Plug | |
Provetta da centrifuga |
200 mL | |
48 | |
Sterili | |
Conico | |
60 mm | |
7000 x g |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.