Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene Sample Processing & Storage Microplates
Store samples safely with these low-binding 96-well polypropylene plates, which will not allow DNA or proteins to bind and will allow for complete sample recovery.
Marca: Thermo Scientific™ 267245
188.00 EUR valido fino al 2025-03-21
Usa il codice promo "24111" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Achieve complete sample recovery with Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM Plates, which are the ideal storage plate as polypropylene has a lower binding capacity so proteins or DNA will not bind. Withstands temperatures from -80° to +121°C. Available in a variety of colors for quick identification of storage plates.
Features:
- Shared-wall design increases the well volume
- Wider wells and rounded bottom improve mixing
- U-shaped bottom well
- Black and white plates available for fluorescent- and luminescent-based applications
- Low binding polypropylene for homogeneous assays and storage
Specifica
No Barcode | |
Standard | |
Micropiastre in polipropilene e tecnologia a parete condivisa che incrementa il volume dei pozzetti e rende più larghe le celle per migliorare la miscelazione | |
Autoclavable | |
Low binding PP | |
Incolore | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
500 μL | |
450 μL | |
Non trattata | |
Yes | |
120 | |
120/Cs. | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Prodotto certificato esente da DNasi e RNasi. Conformità ANSI. | |
Without Lid | |
8 x 12 | |
10 pk., 120 cs. | |
Nunc | |
96-well plate | |
Polypropylene | |
96 | |
Non-sterile | |
circolare | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
10 | |
Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche. | |
Certified Quality |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
185679 | Certificato di conformità | 18/03/2025 | 267245 |
184943 | Certificato di conformità | 24/02/2025 | 267245 |
184647 | Certificato di conformità | 17/01/2025 | 267245 |
185297 | Certificato di conformità | 07/01/2025 | 267245 |
184647 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 267245 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
nuova offerta Save Up to 92% - Diversi produttori
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Discounts on Storage Solutions: Storage Tubes, Equipment and Accessories
Upgrade your lab with top-quality storage consumables and equipment at unbeatable prices.Codice sconto: 25075Scade: 2025-06-30