Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Dishes
Next generation cell culture dishes that improve handling, stacking and transporting of cell cultures in your lab.
142.00€ - 268.00€
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polystyrene
Descrizione Nunc EasYDish
Forma del fondo Piatto
Con griglia Not Gridded
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Area di coltura Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Area di coltura Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15863937
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
150460
35 mm 8.8 sq. cm 13 mm
268.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 05-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15873937
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
150462
60 mm 21.5 sq. cm 16 mm
150.00€
pezzi 280
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15883937
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
150464
100 mm 56.7 sq. cm 17 mm
142.00€
pezzi 150
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15893937
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
150466
100 mm 56.7 sq. cm 21 mm
221.52€
pezzi 240
Spedizione stimata: 08-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15803947
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
150468
150 mm 145 sq. cm 21 mm
245.00€
pezzi 80
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Closure Included
Nunc EasYDish
Not Gridded
Round
Nunclon Delta
Lid
Polystyrene
Piatto
Polistirene
Sterile
Cell Culture Dish
10
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 5 Years
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Dishes