Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri/per colture cellulari Nunc™
Si presta a numerose applicazioni grazie alla vasta gamma di formati e modelli in grado di soddisfare qualsiasi esigenza sperimentale.
Marca: Thermo Scientific™ 150288
144.67 EUR valido fino al 2025-03-21
Usa il codice promo "24111" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Descrizione
Grazie all'ampia scelta in termini di dimensioni e stile, le piastre per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ soddisfano numerose esigenze sperimentali nella routine della coltura cellulare. Esecuzione di un'ampia gamma di applicazioni nelle piastre con trattamento superficiale Nunclon™ Delta che favorisce la massima adesione per una vasta gamma di tipi di cellule.
Nunc culture dishes with a variety of sizes and designs are made from high quality optically clear polystyrene or Permanox plastic.
- Top and bottom stacking rings for easier handling and more stable stacking
- Nunclon Delta treated dishes are optimized for cell attachment
- Sterilized by gamma irradiation
- Come with or without air vents for gas exchange
- The culture dishes with 2 x 2mm grid are ideal for cloning experiments and determination of plating efficiency
Ordering Information:
174926 and 169558 feature 2mm grids
171099 and 150340 for suspension culture - not Nunclon
Includes:
A certificate which assures user of biological performance as well as traceability.
Specifica
Sì | |
Piatto | |
21.5 cm2 | |
Polistirene | |
Sterile | |
Cell Culture Dish | |
1 | |
400 | |
Lid with airvent | |
60 mm |
Polystyrene | |
5 mL (Well) | |
N.D. | |
Round | |
Nunclon Delta | |
5 ml | |
Airvent | |
10 | |
15 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
184963 | Certificato di Irradiazione | 28/02/2025 | 150288 |
184554 | Certificato di Irradiazione | 14/01/2025 | 150288 |
184963 | Certificato di conformità | 30/01/2025 | 150288 |
184554 | Certificato di conformità | 20/01/2025 | 150288 |
170906 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 150288 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
41Hours
1Minutes
31Seconds
30 -
Diversi produttori
Grow Your Discovery
Fall in love with big savingsCodice sconto: 24107Scade: 2025-03-28
Days
8Hours
1Minutes
31Seconds
30
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.