Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche per colture cellulari Nunc™ EasYFlask™
BIOPHARMA
Migliora l’adesione, la crescita e la differenziazione cellulare con le fiasche per trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFlasks™.
Marca:  Thermo Scientific™ 156472
196.04 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10538931
  • 226.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Migliora l’adesione, la crescita e la differenziazione cellulare con le fiasche per trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFlasks™. Queste fiasche in polistirene sono sottoposte al trattamento della superficie Nunclon™ Delta per ottimizzare l'adesione a un'ampia gamma di tipi di cellule. Il design ergonomico con collo angolato e ampia apertura consente di accedere con facilità alla superficie di crescita mediante pipette o raschietti per cellule.
Features:
  • Ergonomic design with a 1/3 turn to open and close the cap
  • Low profile to maximize incubator space
  • Volume graduations printed and molded on both sides
  • Slightly angled side walls for complete viewing under a microscope
  • Sterilized by gamma irradiation and certified to be nonpyrogenic
  • Nunclon Delta Certification, including testing on four different cell types, is provided in every case.
Filter Caps:
  • Filter membrane provides effective barrier against micro-organisms.
  • Well-defined, hydrophobic filter membrane offers continuous venting with consistent gas exchange and no lot-to-lot variation.
  • Chemically robust membrane meets USP class VI standards and is produced without animal-derived substances.
Solid Caps:
  • Solid caps feature a “Y” mark that allows visual verification of vent position.
  • Any of the legs in the “Y” pointing upwards indicates that the cap is in venting position.
  • Vent position can be easily distinguished when flasks are stacked in the incubator.
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nunclon Delta certified for monolayer formation, cloning efficiency, non-cytotoxic, non-pyrogenic, and sterility
100
Yes
Flat
75 cm²
Ad angolo
5
Sterile
Solid
Nunclon Delta
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto183202 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/03/2025 Catalog Number156472
Numero di lotto60909553 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/02/2025 Catalog Number156472
Numero di lotto184418 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/12/2024 Catalog Number156472
Numero di lotto60420565 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number156472
Numero di lotto184418 Tipo di certificatoCertificato di Irradiazione Data09/01/2025 Catalog Number156472
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    28
    Hours
    12
    Minutes
    47
    Seconds
    57
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Fiasche per colture cellulari Nunc™ EasYFlask™ > Nunc EasYFlask 75cm2; Vent/Close Cap, 25mL working volume; 100/Cs
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.