Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems
GREENER_CHOICE
Take cryostorage to the next level with this vial system featuring 2D barcode tubes in standard microplate format racks for benchtop use or automated applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 374221LOCK
727.71 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12713386
  • 884.00€ / pezzi 480
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2 ml Cryobank 2D code racked Sterile
2 mL
Coded Cryobank Vial System
Cryobank
10 racks of 48/case
Clear
Sterile
2D Barcode
Clear (Closure)
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1376993 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number374221LOCK
Numero di lotto1382875 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/05/2023 Catalog Number374221LOCK
Numero di lotto1264606 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/11/2019 Catalog Number374221LOCK
Numero di lotto1264604 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data29/10/2019 Catalog Number374221LOCK
Numero di lotto1264605 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/10/2019 Catalog Number374221LOCK
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems > Nunc Cryobank 2.0mL, 2D barcoded, w/Clear cap, 10 racks of 48/case, black locking racks, Sterile