Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Loops and Needles
Easily identify these color-coded disposable loops and needles, precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material.
Marca: Thermo Scientific™ 254437
439.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Easily identify color-coded Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Loops and Needles, precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material to provide a smooth loop surface. Thermo Scientific Nunc products are high quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Features:
- Radiation sterilized—no need for flame sterilization
- Hydrophilic treatment during manufacturing process
- Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
- Loops available in 10 and 1 μL sizes
- Meet semi-quantitative standard for handling samples
- Calibration documents available for any batch upon request
Specifica
Single-use | |
Polystyrene | |
Blu | |
Cartone da 600 |
10μL | |
Sterile | |
Ansa; 10 microl; blu; cartone da 600 |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
184037 | Certificato di Irradiazione | 09/01/2025 | 254437 |
184037 | Certificato di conformità | 03/01/2025 | 254437 |
174893 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 254437 |
170762 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 254437 |
182714 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 254437 |