Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Loops and Needles
BIOPHARMA
Easily identify these color-coded disposable loops and needles, precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material.
Marca:  Thermo Scientific™ 254410
99.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12687093
  • 126.00€ / pezzi 600
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Easily identify color-coded Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Loops and Needles, precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material to provide a smooth loop surface. Thermo Scientific Nunc products are high quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Features:
  • Radiation sterilized—no need for flame sterilization
  • Hydrophilic treatment during manufacturing process
  • Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
  • Loops available in 10 and 1 μL sizes
  • Meet semi-quantitative standard for handling samples
  • Calibration documents available for any batch upon request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Single-use
Polystyrene
Trasparente
Cartone da 600
1μL
Sterile
Ansa, 1 microl; trasparente; cartone da 600
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto183266 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/12/2024 Catalog Number254410
Numero di lotto169306 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number254410
Numero di lotto170558 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number254410
Numero di lotto180005 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number254410
Numero di lotto171527 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number254410
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Loops and Needles > Loop, 1microL; Clear; Carton of 600