Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System
Save valuable space with Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system. Each 10-layer, single-use system holds the equivalent of 36 T175 flasks.
359.00€ - 1675.00€
Specifica
Descrizione | EasyFill Cell Factory |
---|---|
Green Features | Less waste, renewable material |
Sterilità | Sterile |
Tipo di chiusura | Con sfiato |
Codice del prodotto | Marca | Livelli vassoi | Area di coltura | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Livelli vassoi | Area di coltura | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10307913
![]() |
Thermo Scientific™
140000 |
1 | 632 cm2 | 6/Cs. |
359.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10532714
![]() |
Thermo Scientific™
140250 |
2 | 1264 cm2 | 6/Cs. |
403.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10237283
![]() |
Thermo Scientific™
140360 |
4 | 2528 cm2 | 4/Cs. |
443.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10667193
![]() |
Thermo Scientific™
140400 |
10 | 6320 cm2 | 2/Cs. |
400.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12729466
![]() |
Thermo Scientific™
140410 |
10 | 6320 cm² | 6/Cs. |
1225.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15604289
|
Thermo Scientific™
140440 |
40 | 25,280 cm² | 2/Cs. |
1675.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Save valuable space with Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system. Each 10-layer, single-use system holds the equivalent of 36 T175 flasks. The linear multi-layer cell culture format is easy to use and promotes easy scalability, ideal for both research and commercial-scale applications.
Features:
- 'Out of the box' system
- Large, vented screw closure
- Versatile port design for pouring and aseptic filling
- Fill and empty five times faster than T175 flasks
- No accessories required with EasyFill Cell Factory systems
To Get Started:
Simply pour the media directly into the EasyFill Cell Factory system's large opening.
Warranty: 90 days
Specifica
EasyFill Cell Factory | |
Less waste, renewable material | |
Sterile | |
Con sfiato |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.