Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes can be opened and closed with one hand due to a proprietary hinged-cap system. The tubes feature an ergonomic design, and are compatible with both fixed-angle and swing bucket centrifuge rotors.
Marca:  Thermo Scientific™ 362696NS
269.99 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16555010
  • 345.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
50 mL
500
Bulk
Conico
Yes
15,000 x g
Polypropylene
25
Non-sterile
Conical
Centrifuge Tube
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1426815 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/04/2025 Catalog Number362696NS
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes > 50 mL, Non-sterile, Bulk