Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Black and White Polystyrene Plate
Le piastre bianche e nere, ottimizzate per procedure robotizzate, lettori di piastre e sistemi di manipolazione di liquidi, garantiscono risultati coerenti e affidabili.
Marca:  Thermo Scientific™ 236107
473.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10070601
  • 646.00€ / pezzi 160
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
La piastra in polistirene bianco e nero Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ garantisce risultati omogenei e affidabili con un'interferenza minima fra i pozzetti. Grazie al design a palanchino a flangia larga, queste piastre bianche e nere di alta qualità sono ottimizzate per i sistemi robotizzati, di manipolazione dei liquidi e di lettori di piastre. Disponibili con o senza trattamento per colture cellulari.
  • Background, autoflorescence and crosstalk are improved when you use Nunc Black or White microplates
  • Black microplates are recommended for florescence measurements; with minimum back-scattered light and background fluorescence
  • White microplates are recommended for luminescence measurements; with maximum reflection and minimal autoluminescence
  • Working volume range: 50 to 250μL/well
  • Choice of Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface for cell-based assays
  • Customized bar coding is available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
160 Cases
Microplate
96
Sterile
Flat Bottom (F-well)
10
With Lid
Bianco
Polystyrene
50 to 250 mL
Non trattata
160
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Black and White Polystyrene Plate >
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.