Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Black and White Polystyrene Plate
Le piastre bianche e nere, ottimizzate per procedure robotizzate, lettori di piastre e sistemi di manipolazione di liquidi, garantiscono risultati coerenti e affidabili.
Marca: Thermo Scientific™ 236105
181.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
La piastra in polistirene bianco e nero Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ garantisce risultati omogenei e affidabili con un'interferenza minima fra i pozzetti. Grazie al design a palanchino a flangia larga, queste piastre bianche e nere di alta qualità sono ottimizzate per i sistemi robotizzati, di manipolazione dei liquidi e di lettori di piastre. Disponibili con o senza trattamento per colture cellulari.
- Background, autoflorescence and crosstalk are improved when you use Nunc Black or White microplates
- Black microplates are recommended for florescence measurements; with minimum back-scattered light and background fluorescence
- White microplates are recommended for luminescence measurements; with maximum reflection and minimal autoluminescence
- Working volume range: 50 to 250μL/well
- Choice of Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface for cell-based assays
- Customized bar coding is available
Specifica
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
With Lid | |
50 Cases | |
Microplate | |
96 | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
1 |
Standard | |
8 x 12 | |
Bianco | |
Polystyrene | |
50 to 250 mL | |
Non trattata | |
50 | |
50/Cs. |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
185246 | Certificato di Irradiazione | 16/02/2025 | 236105 |
185246 | Certificato di conformità | 14/02/2025 | 236105 |
180240 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 236105 |
176039 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 236105 |
168606 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 236105 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.