Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Black and White Polystyrene Plate
BIOPHARMA
Le piastre bianche e nere, ottimizzate per procedure robotizzate, lettori di piastre e sistemi di manipolazione di liquidi, garantiscono risultati coerenti e affidabili.
Marca:  Thermo Scientific™ 237107
371.57 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24284" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10499572
  • 474.00€ / pezzi 160
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La piastra in polistirene bianco e nero Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ garantisce risultati omogenei e affidabili con un'interferenza minima fra i pozzetti. Grazie al design a palanchino a flangia larga, queste piastre bianche e nere di alta qualità sono ottimizzate per i sistemi robotizzati, di manipolazione dei liquidi e di lettori di piastre. Disponibili con o senza trattamento per colture cellulari.
  • Background, autoflorescence and crosstalk are improved when you use Nunc Black or White microplates
  • Black microplates are recommended for florescence measurements; with minimum back-scattered light and background fluorescence
  • White microplates are recommended for luminescence measurements; with maximum reflection and minimal autoluminescence
  • Working volume range: 50 to 250μL/well
  • Choice of Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface for cell-based assays
  • Customized bar coding is available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
With Lid
160 Cases
Microplate
96
Sterile
Flat Bottom (F-well)
10
Standard
8 x 12
Nero
Polystyrene
50 to 250 mL
Non trattata
160
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto185454 Tipo di certificatoCertificato di Irradiazione Data27/04/2025 Catalog Number237107
Numero di lotto185454 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data21/03/2025 Catalog Number237107
Numero di lotto184288 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/01/2025 Catalog Number237107
Numero di lotto177384 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/12/2024 Catalog Number237107
Numero di lotto178548 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number237107
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Black and White Polystyrene Plate > 96W Black Polystyrene, Non-Treated, with lid, Sterile, 10/160
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.