Learn More
Thermo Scientific™ Piastra Nunc™ F96 MicroWell™ in polistirene bianco e nero
Ensure consistent and reliable results using black and white plates optimized for robotics, plate readers and liquid handling systems.
Marca: Thermo Scientific™ 237108
434.99 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ensure consistent and reliable results using the high quality Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Black and White Polystyrene Plate. Black and white plates are optimized for robotics, plate readers and liquid handling systems and designed for key imaging characteristics. Available with or without cell culture treatment.
- Background, autoflorescence and crosstalk are improved when you use Nunc Black or White microplates
- Black microplates are recommended for florescence measurements; with minimum back-scattered light and background fluorescence
- White microplates are recommended for luminescence measurements; with maximum reflection and minimal autoluminescence
- Working volume range: 50 to 250μL/well
- Choice of Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface for cell-based assays
- Customized bar coding is available
Specifica
Custom Barcoding Available | |
Standard | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Microplate | |
96 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
10 |
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Without Lid | |
10 Pk. | |
Nero | |
Polystyrene | |
50 to 250 μL | |
Non trattata | |
180 | |
Case of 180 |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
184920 | Certificato di conformità | 05/03/2025 | 237108 |
184895 | Certificato di conformità | 23/12/2024 | 237108 |
184289 | Certificato di conformità | 13/12/2024 | 237108 |
179598 | Certificato di conformità | 06/12/2024 | 237108 |
165325 | Certificato di conformità | 06/12/2024 | 237108 |