Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Grow anchorage dependent cells right on the microscope slide using the unique removable chamber of the Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System.
Marca:  Thermo Scientific™ 178599
Codice prodotto. 10507401
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Grow, stain, and examine cells directly on the Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, which consists of a polystyrene media chamber attached to a microscopic slide. Slide surface is specially treated for adherent cell culture. Choose either specialty washed Soda Lime Glass slide or cell attachment optimized Permanox Plastic slide. Media chamber is easily removable without the need for a tool.
  • Broad range of formats and well number to meet application needs
  • Available with a Permanox solvent-resistant plastic slide for adherent cell culture
  • Writing surface provides easy identification of samples
  • Save time and reagents by growing cells directly on microscope slide
  • In 1, 2, 4, 8 and 16 well configurations; all measure 25 × 75mm
  • Medical-grade silicone sealing gasket can be removed for cover slipping
  • No cell transfer needed prior to visualization/staining
  • Useful for viral and mycoplasma testing, chromosome studies, toxicity tests and immunocytology
  • Suitable for use with fluorescent labels
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
16
Polystyrene
Cell Culture
0.1 to 0.2 mL
16
Sterile
0.4 cm2
16-well Chamber Slide w/ removable wells
Soda Lime Glass
Fitted clear polystyrene lid without handle
75 x 25 mm
Clear
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1398628 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/04/2024 Catalog Number178599
Numero di lotto1403784 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/03/2024 Catalog Number178599
Numero di lotto1382150 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/04/2023 Catalog Number178599
Numero di lotto1376768 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/01/2023 Catalog Number178599
Numero di lotto1371338 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data17/11/2022 Catalog Number178599
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System > Glass chamber slide system; 16-well
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.