Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Grow anchorage dependent cells right on the microscope slide using the unique removable chamber of the Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System.
Marca:  Thermo Scientific™ 177410
Codice prodotto. 11377764
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Grow, stain, and examine cells directly on the Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, which consists of a polystyrene media chamber attached to a microscopic slide. Slide surface is specially treated for adherent cell culture. Choose either specialty washed Soda Lime Glass slide or cell attachment optimized Permanox Plastic slide. Media chamber is easily removable without the need for a tool.
  • Broad range of formats and well number to meet application needs
  • Available with a Permanox solvent-resistant plastic slide for adherent cell culture
  • Writing surface provides easy identification of samples
  • Save time and reagents by growing cells directly on microscope slide
  • In 1, 2, 4, 8 and 16 well configurations; all measure 25 × 75mm
  • Medical-grade silicone sealing gasket can be removed for cover slipping
  • No cell transfer needed prior to visualization/staining
  • Useful for viral and mycoplasma testing, chromosome studies, toxicity tests and immunocytology
  • Suitable for use with fluorescent labels
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1
Polystyrene
Nunclon Delta
2.5 to 4.5 mL
16
Sterile
9.4 cm2
1-well Chamber Slide w/ removable well
Permanox Plastic
Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations
75 x 25 mm
Clear
Documenti
Schematics & Diagrams
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1383820 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number177410
Numero di lotto1383820 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/04/2023 Catalog Number177410
Numero di lotto1236169 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/08/2018 Catalog Number177410
Numero di lotto1150386 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/07/2017 Catalog Number177410
Numero di lotto1067100-COC Tipo di certificatoCertificato di conformità Data17/04/2017 Catalog Number177410
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System > 1-well
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.