Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplate Lids
I coperchi per micropiastra Nunc™ Thermo Scientific™ proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante il trattamento, l'incubazione o la conservazione dei saggi.
Marca: Thermo Scientific™ 250003
131.76 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I coperchi per micropiastra Nunc™ Thermo Scientific™ proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante il trattamento, l'incubazione o la conservazione dei saggi.
- Lids are for use with any standard plates
- 96 Well Lids have individual condensation rings
- Lids have notches for quick orientation
- Universal Lids can be used on any standard height plate on the market
Specifica
Trasparente | |
Polistirene | |
384/1536 | |
5 in. | |
No | |
60 | |
5 x 3.35 in. (127 x 85 mm) | |
3.35 in. | |
Coperchio universale | |
None | |
All well shapes | |
No |
5 x 3.35 x 0.33 pollici (127 x 85 x 8.34 mm) | |
Non-sterile | |
8.34 mm | |
127 mm | |
0.33 in. | |
20 | |
No | |
85 mm | |
Nunc | |
-20°C to +80°C | |
Piastre a 384 e 1536 pozzetti |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420332 | Certificato di conformità | 28/01/2025 | 250003 |
1420331 | Certificato di conformità | 28/01/2025 | 250003 |
1418068 | Certificato di conformità | 14/12/2024 | 250003 |
1336947 | Certificato di conformità | 11/12/2024 | 250003 |
1416602 | Certificato di conformità | 19/11/2024 | 250003 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Discounts on Storage Solutions: Storage Tubes, Equipment and Accessories
Upgrade your lab with top-quality storage consumables and equipment at unbeatable prices.Codice sconto: 25075Scade: 2025-06-30
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.