Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplate Lids
I coperchi per micropiastra Nunc™ Thermo Scientific™ proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante il trattamento, l'incubazione o la conservazione dei saggi.
Marca: Thermo Scientific™ 264623
110.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.35000kg
Descrizione
I coperchi per micropiastra Nunc™ Thermo Scientific™ proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante il trattamento, l'incubazione o la conservazione dei saggi.
- Lids are for use with any standard plates
- 96 Well Lids have individual condensation rings
- Lids have notches for quick orientation
- Universal Lids can be used on any standard height plate on the market
Specifica
Trasparente | |
Polistirene | |
96 | |
5 in. | |
Sí | |
60 | |
5 x 3.35 in. (127 x 85 mm) | |
3.35 in. | |
Coperchio standard | |
None | |
All well shapes | |
Lato lungo |
5 x 3.35 x 0.3 pollici (127 x 85 x 7.9 mm) | |
Sterile | |
7.9 mm | |
127 mm | |
0.3 in. | |
20 | |
Sí | |
85 mm | |
Nunc | |
-20°C to +80°C | |
Piastre MicroWell da 96 |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.