Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplate Lids
I coperchi per micropiastra Nunc™ Thermo Scientific™ proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante il trattamento, l'incubazione o la conservazione dei saggi.
Marca: Thermo Scientific™ 264611
226.80 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I coperchi per micropiastra Nunc™ Thermo Scientific™ proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante il trattamento, l'incubazione o la conservazione dei saggi.
- Lids are for use with any standard plates
- 96 Well Lids have individual condensation rings
- Lids have notches for quick orientation
- Universal Lids can be used on any standard height plate on the market
Specifica
Trasparente | |
Polistirene | |
384 | |
5 in. | |
No | |
60 | |
5 x 3.35 in. (127 x 85 mm) | |
3.35 in. | |
Plate Lid | |
None | |
All well shapes | |
Long Side |
5 x 3.35 x 0.3 in. (127 x 85 x 7.9 mm) | |
Sterile | |
7.9 mm | |
127 mm | |
0.3 in. | |
1 | |
Yes | |
85 mm | |
Nunc | |
-20°C to +80°C | |
384-well Plate |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1419798 | Certificato di Lavorazione | 28/02/2025 | 264611 |
1359842 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 264611 |
1352609 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 264611 |
1419798 | Certificato di conformità | 08/02/2025 | 264611 |
1375987 | Certificato di conformità | 11/12/2024 | 264611 |
Offerte speciali
-
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Discounts on Storage Solutions: Storage Tubes, Equipment and Accessories
Upgrade your lab with top-quality storage consumables and equipment at unbeatable prices.Codice sconto: 25075Scade: 2025-06-30
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.