Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Descrizione
Ensure consistent and reliable results using the high quality Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Black and White Polystyrene Plate. Black and white plates are optimized for robotics, plate readers and liquid handling systems and designed for key imaging characteristics. Available with or without cell culture treatment.
- Le micropiastre nere, grazie ai livelli minimi di luce diffusa e di fluorescenza di fondo, sono indicate per misurazioni di fluorescenza
- Le micropiastre bianche sono indicate per misurazioni di luminescenza, grazie ai massimi livelli di riflessione e a un'autoluminescenza minima.
- Intervallo del volume di lavorazione: da 50 a 250 μl/pozzetto
- Possibilità di scegliere la superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta per i saggi su base cellulare
- Disponibilità di codici a barre personalizzati
Specifica
Specifica
Codice a barre | Custom Barcoding Available |
Certificazione/Conformità | Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
Certificato | Nunclon Delta certified for monolayer formation, cloning efficiency, non-cytotoxic, non-pyrogenic, and sterility |
Coperchio | With Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Imballaggio | 1/Pk., 50/Cs. |
Product Line | Nunc |
Colore | Nero |
Product Type | Microplate |
Materiale | Polystyrene |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Application Notes
Posters
Product Information
Product Bulletins
Warranties
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
184329 | Certificato di Irradiazione | 09/01/2025 | 137101 |
184329 | Certificato di conformità | 24/12/2024 | 137101 |
181591 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 137101 |
180568 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 137101 |
183380 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 137101 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30