Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
202.00€ - 438.00€
Specifica
Codice a barre | Custom Barcoding Available |
---|---|
Certificazione/Conformità | Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
Coperchio | With Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Product Line | Nunc |
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | N. per confezione | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | N. per confezione | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10212811
![]() |
Thermo Scientific™
167008 |
96 | 1 Microplate | 50 Microplates |
202.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10567131
![]() |
Thermo Scientific™
161093 |
96 | 10 Microplates | 160 Microplates |
438.00€
pezzi 160 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well Microplates are optimized for robotics, automated readers and liquid handling systems. 96-well microplates are used for antibiotic screens, cell-based assays and screening compounds. The flat bottom shape is ideal for microscopic and optical measurements. Our plates are high quality for consistent and reliable results.
- Clear polystyrene has excellent optical properties making it ideal for optical measurements
- Cell Culture Treated: The Nunclon™ Delta cell culture treated surface is a hydrophilic surface that promotes cell attachment and growth
- Plates are optimized for robotics, plate readers and liquid handlers
- Customized bar coding is available
Specifica
Custom Barcoding Available | |
With Lid | |
Nunc | |
Microplate | |
400 μL | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) |
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
8 x 12 | |
Clear | |
Polystyrene | |
96 | |
Nunclon Delta |