Learn More
Thermo Scientific™ Piastre a fondo ottico Nunc™ MicroWell™ da 96 pozzetti con base in polimero, coltura cellulare, bianche
Color:White, Clear Bottom; Sterility:Sterile; Lid:With Lid; Type: Optical Polymer Base
Marca:  Thermo Scientific™ 165306
438.64 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24330" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10158721
  • 815.00€ / pezzi 30
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well Optical-Bottom Plates with Polymer Base have a solid polystyrene black or white upper structures with a polystyrene film at the bottom of the plate. The plates are optimized for fluorescence and luminescence in cell culture and microscopic applications.
White or black polystyrene upper structure with polymer or coverglass bottom plates combine the optical clarity of virgin crystalline polystyrene with optimal surface for a wide range of HTS applications.
  • Background, autoflorescence and crosstalk are improved when you use Nunc Black or White microplates
  • Black microplates are recommended for florescence measurements; with minimum back-scattered light and background fluorescence
  • White microplates are recommended for luminescence measurements; with maximum reflection and minimal autoluminescence
  • Available in black for fluorescence assays or white for luminescence and fluorescence assays; both with clear bottoms
  • Polymer base plate
  • Working range, 50-200μL/well
  • Customized bar coding is available
Ordering Information:
Part No. 152040, 152036, 152028 and 152037 is produced in a clean environment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Custom Barcoding Available
With Lid
10 Pk., 30 Cases
Bianco
High Flange
400 μL
50 to 200 μL
Cell Culture
30
Case of 30
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
8 x 12
Nunc
Optical Polymer Base
Polystyrene
96
Sterile
Flat Bottom (F-well)
10
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1425854 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data11/04/2025 Catalog Number165306
Numero di lotto1424617 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data07/04/2025 Catalog Number165306
Numero di lotto1424648 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/04/2025 Catalog Number165306
Numero di lotto1424615 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/04/2025 Catalog Number165306
Numero di lotto1425854 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data24/03/2025 Catalog Number165306
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Discover how you can maximise your savings and boost your research to the next level with our top-of-the-line Gibco and Thermo Scientific products.
    Codice sconto: 24071
    Scade2025-06-30
    Days
    74
    Hours
    11
    Minutes
    43
    Seconds
    16
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Piastre a fondo ottico Nunc™ MicroWell™ da 96 pozzetti con base in polimero, coltura cellulare, bianche > White Polystyrene; Cell Culture Treated; with lid; Sterile