Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi di fiale senza codifica Cryobank Nunc™
I sistemi di fiale Cryobank senza codifica Thermo Scientific™ Nunc™ consentono di conservare campioni diagnostici e biologici fino alla fase vapore dell'azoto liquido.
Marca: Thermo Scientific™ 374087
Descrizione
I sistemi di fiale Cryobank senza codifica Thermo Scientific™ Nunc™ consentono di conservare campioni biologici e diagnostici fino alla temperatura dell'azoto liquido in fase vapore e sono compatibili con le apparecchiature di apertura/chiusura automatica e con diverse opzioni di etichettatura. I prodotti Cryobank sono disponibili in volumi compresi tra 0.5 l e 5.0 l e sono corredati da una vasta gamma di certificazioni.
Secure Tracking
- Solid one-piece construction eliminates the risk of labels falling off during cryogenic storage, preserving the identity of valuable sample material
Superior Storage Format
- Cryobank tubes are available in space-conscious microplate format racks or can be stored in traditional cryoboxes, accommodating your preferred storage format
- Microplate format is compatible with your existing multichannel, manual pipettes and automated liquid-handling equipment
- Unique anti-rotation feature allows compatibility with automated decapping/capping equipment in single, 8-channel, or full-rack options to accommodate multiple throughput requirements
- TPE-gasketed polypropylene cap provides superior seal during high- or low-temperature storage
- Low-binding surface allows maximum recovery of low-concentration samples
Certified to meet your storage needs
- Certified DNAse/RNAse free (0.5/1.0mL), non-pyrongenic (LAL-test), non-toxic (USP class VI test)
- Sterility assurance level 10-6 for the most sensitive sample storage
Stringent Quality Control
- Leak-testing validation performed during the manufacturing process to ensure sample integrity is maintained
Specifica
374087 | |
0.5 ml | |
Sterile | |
Nessuno | |
Clear (Closure) | |
960 | |
Nunc™ |
Trasparente | |
Polypropylene (Cap) | |
Sistemi di flaconi Cryobank senza codifica | |
Cryobank | |
Con rack, 96 x 10 | |
960 |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.