Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi di fiale senza codifica Cryobank Nunc™
I sistemi di fiale Cryobank senza codifica Thermo Scientific™ Nunc™ consentono di conservare campioni diagnostici e biologici fino alla fase vapore dell'azoto liquido.
198.00€ - 1075.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore chiusura | Sterilità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore chiusura | Sterilità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10044632
![]() |
Thermo Scientific™
374083 |
0.5 mL | Clear | Sterile | Racked, 96 x 2 |
198.00€
pezzi 192 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10309822
![]() |
Thermo Scientific™
374089 |
1 mL | Clear | Sterile | Racked, 96 x 10 | N/A | N/A | N/A | |||||
10089308
|
Thermo Scientific™
374222 |
5 mL | Clear | Sterile | Racked, 48 | N/A | N/A | N/A | |||||
10489788
![]() |
Thermo Scientific™
374223 |
2 ml | Trasparente | Prodotto sterile | Con rack, 96 x 2 |
763.00€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11776964
![]() |
Thermo Scientific™
374259 |
2 mL | Clear | Sterile | Bulk, 20 bags of 48 tubes/case |
1075.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11786964
![]() |
Thermo Scientific™
374260 |
5 mL | Clear | Sterile | Bulk, 11 bags of 48 tubes/case |
808.00€
pezzi 528 |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
I sistemi di fiale Cryobank senza codifica Thermo Scientific™ Nunc™ consentono di conservare campioni biologici e diagnostici fino alla temperatura dell'azoto liquido in fase vapore e sono compatibili con le apparecchiature di apertura/chiusura automatica e con diverse opzioni di etichettatura. I prodotti Cryobank sono disponibili in volumi compresi tra 0.5 l e 5.0 l e sono corredati da una vasta gamma di certificazioni.
Rintracciabilità sicura
- La solida struttura monopezzo elimina il rischio di caduta delle etichette durante la conservazione criogenica, preservando l'identità dei preziosi campioni
Formato di conservazione migliore
- Le provette Cryobank sono disponibili in rack in formato micropiastra salva-spazio o possono essere conservate nei contenitori criogenici tradizionali, in grado di adattarsi al formato di conservazione preferito
- Il formato a micropiastra è compatibile con le pipette manuali multicanale esistenti e con le apparecchiature automatizzate per la manipolazione dei liquidi
- L'esclusiva funzione antirotazione consente la compatibilità con le apparecchiature di apertura/chiusura automatica nelle opzioni monocanale, a 8 canali o intero rack per soddisfare diversi requisiti di produttività
- Il tappo in polipropilene con guarnizione in TPE garantisce una tenuta superiore durante la conservazione ad alte o basse temperature
- La superficie a basso assorbimento consente il massimo recupero dei campioni in basse concentrazioni
Certificate per soddisfare qualsiasi esigenza di conservazione
- Certificazione CE e conformità con i requisiti IATA per l'uso diagnostico e il trasporto
- Prodotto certificato privo di RNasi/DNasi (0.5/1.0 ml), apirogeno (test LAL), atossico (test USP classe VI)
- Livello di sicurezza di sterilità 10 -6 per la conservazione dei campioni più sensibili
Controllo di qualità rigoroso
- Viene eseguita una convalida dei test delle perdite in fase di produzione a garanzia dell'integrità dei campioni
Garanzia:
90 giorni
Specifica
None | |
Cryobank |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.