Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche Nunc™ senza trattamento
Questi matracci non trattati per colture cellulari in sospensione di qualità elevata in polistirene trasparente Thermo Scientific™ Nunc™ riducono al minimo i rischi di contaminazione.
Marca: Thermo Scientific™ 156800
210.99 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Il design di facile utilizzo di questi matracci non trattati per colture cellulari in sospensione di qualità elevata in polistirene trasparente Thermo Scientific™ Nunc™ offre numerosi vantaggi.
Caratteristiche:- Tappi bianchi per una facile identificazione
- Il design ergonomico di Thermo Scientific™ EasyFlask™ facilita la manipolazione e il pipettaggio
- Un Thermo Scientific™ TripleFlask™ con tre strati paralleli ha le stesse dimensioni esterne di un matraccio standard da 175 cm2
- Il tappo del filtro garantisce un flusso d'aria costante e riduce al minimo le possibilità di contaminazione
- Sterili e apirogeni
Informazioni per l'ordinazione:
Tappi aggiuntivi in ogni confezione
Garanzia: 90 giorni
Specifica
White | |
Polystyrene | |
100 | |
Sterile | |
Filter | |
Non-treated |
Nunc Non-treated T75 EasyFlask, Filter Cap | |
Ad angolo | |
5 | |
Flat | |
75 cm² | |
30 mL |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
185296 | Certificato di Irradiazione | 14/04/2025 | 156800 |
184660 | Certificato di Irradiazione | 22/01/2025 | 156800 |
184286 | Certificato di Irradiazione | 09/01/2025 | 156800 |
184660 | Certificato di conformità | 19/12/2024 | 156800 |
184286 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 156800 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.