Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri Nunc™
Le piastre di Petri Thermo Scientific™ Nunc™ consentono la preparazione di campioni in ambienti ospedalieri, nelle scienze alimentari o nell'industria farmaceutica.
Marca: Thermo Scientific™ 249964
119.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le piastre di Petri Thermo Scientific™ Nunc™ consentono la preparazione di campioni in ambienti ospedalieri, nelle scienze alimentari o nell'industria farmaceutica. Queste piastre sono disponibili con griglia stampata e sono ottime per gli erogatori automatici grazie alla completa planarità e all'altezza uniforme.
- For the culturing of bacteria, fungi and other microorganisms
- Constructed of high-quality and optically clear polystyrene, with lid
- Fitted with top and bottom stacking rings for easier handing and stable stacking
- Vented for gaseous exchange
- Sterilized by gamma irradiation
Specifica
Flat | |
Polystyrene | |
Sterile | |
Piastra Petri | |
80 | |
20 mm | |
140 mm |
145 cm² | |
Round | |
Non-treated | |
1 | |
10 | |
0.75 in. |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.