Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri Nunc™
BIOPHARMA
Le piastre di Petri Thermo Scientific™ Nunc™ consentono la preparazione di campioni in ambienti ospedalieri, nelle scienze alimentari o nell'industria farmaceutica.
184.00€ - 230.00€
Specifica
Forma del fondo Piatto
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Tipo Piastra di Petri
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10051622
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
249964
140 mm
184.00€
pezzi 80
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10444912
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
263991
90 mm
230.00€
pezzi 320
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Le piastre di Petri Thermo Scientific™ Nunc™ consentono la preparazione di campioni in ambienti ospedalieri, nelle scienze alimentari o nell'industria farmaceutica. Queste piastre sono disponibili con griglia stampata e sono ottime per gli erogatori automatici grazie alla completa planarità e all'altezza uniforme.
  • Per la coltura di batteri, funghi e altri microrganismi
  • In polistirene otticamente trasparente di alta qualità, con coperchio
  • Anelli nelle parti superiore e inferiore per una manipolazione più agevole e un impilamento più stabile
  • Con sfiato per lo scambio gassoso
  • Sterilizzati mediante irradiazione gamma
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Specifica
Piatto
Round
Piastra di Petri
Polistirene
Sterile
1
Documenti
Product Certifications
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Piastre di Petri Nunc™