Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Enhance cell attachment to the culture surface with the extracellular matrix coating on Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes.
764.00€ - 841.00€
Specifica
Tipo Multi Dish
N. per confezione 5
N. per custodia 20
Sterilità Aseptically Manufactured
Lunghezza (sistema metrico) 128 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Trattamento superficiale No. of Wells Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Trattamento superficiale No. of Wells Prezzo Quantità e disponibilità  
10183592
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
152034
Collagen Type I 6
841.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10599902
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
152035
Poly-D-Lysine 6
764.00€
pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16834881
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
152025
Poly-D-Lysine 24
810.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Multi Dish
20
128 mm
5
Aseptically Manufactured
86 mm
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes