Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Seals, Tapes, and Foils
I nastri sigillanti Nunc™ Thermo Scientific™ riducono l'evaporazione e proteggono i campioni da contaminazioni e perdite; ideali per tutti i tipi di saggio.
Marca: Thermo Scientific™ 236703
69.26 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I nastri sigillanti Nunc™ Thermo Scientific™ riducono l'evaporazione e proteggono i campioni da contaminazioni e perdite. Questi sigilli adesivi sono ideali per tutte le applicazioni di analisi. I prodotti Nunc Life Science garantiscono affidabilità e riproducibilità dei risultati e sono supportati da standard di qualità leader del settore e certificazioni.
- Adhesive seals effectively seal all microplate formats
- Pressure sensitive adhesive is not tacky to touch, but forms a strong bond to the plate upon application of pressure
- Thin, lightweight tapes seal onto the plate with a convenient, handheld applicator (available separately, Cat. No. 250050)
Specifica
Nero | |
Sealing Tape Black Vinyl 50/cs | |
Non-sterile | |
96 | |
50 | |
General | |
Nunc | |
No | |
-40°C to +80°C | |
All Microplates | |
Yes |
Life Science Reagent Resistant | |
Vinyl | |
Not Autoclavable | |
50 | |
Fluorescence, photosensitive samples | |
Adhesive Seal | |
Acrylic | |
No | |
All well shapes | |
General | |
Low Autofluorescence |
Offerte speciali
-
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Discounts on Storage Solutions: Storage Tubes, Equipment and Accessories
Upgrade your lab with top-quality storage consumables and equipment at unbeatable prices.Codice sconto: 25075Scade: 2025-06-30
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.