Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay Dishes
Piatti BioAssay Thermo Scientific™ Nunc™ per lo screening di un alto numero di colonie per esperimenti di clonazione, colture di batteri, funghi e test di diffusione in agar.
Brand: Thermo Scientific™ 240845
260.76 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
Disponibili con superfici non trattate e trattate per colture cellulari, i piatti versatili BioAssay quadrati Thermo Scientific™ Nunc™ sono utili per lo screening di numerose colonie, per colture di batteri e funghi o per garantire un ambiente contenuto per altri recipienti per colture cellulari.
- Use as a moisture chamber for incubation on Nunc MicroWell™ Plates
- Lined with filter paper it is ideal as an incubation chamber for in situ hybridization
- Optically clear and compatible with automated robotic instrumentation
Untreated Dishes
- Ideal for screening libraries or isolating clones
- Useful for screening large numbers of colonies in cloning experiments
- Can be used for culturing of bacteria and fungi as well as a moisture chamber for incubation of Nunc MicroWell Plates
- Suitable in agar diffusion assay
- Lined with wet filter paper, it is also useful as an incubation chamber for in situ hybridization
- Large growth area
- Designed for genomic screen and colony picking
Specifications
Piatto | |
478 sq. cm | |
Sterile | |
Multi-Well Plate | |
20 | |
20 mm |
215 mL | |
Square | |
Non-treated | |
215 mL | |
5 | |
20 in. |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420837 | Certificato di Lavorazione | 28/02/2025 | 240845 |
1340235 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 240845 |
1366299 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 240845 |
1346167 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 240845 |
1420837 | Certificato di conformità | 04/02/2025 | 240845 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.