Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal and Transport Containers with Caps
Store and transport blood, urine, fecal and other specimens safely using these universal and transport containers with caps.
212.00€ - 394.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Sterilità | Etichetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Sterilità | Etichetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10779081
|
Thermo Scientific™
360585 |
Con spatola; sterile; PS; superficie di scrittura | Polistirene | Sterile | Labeled | N/A | N/A | N/A | |||||
10315951
|
Thermo Scientific™
363282 |
Senza spatola; non sterile; PS; superficie di scrittura | Polistirene | Non-sterile | Labeled |
212.00€
pezzi 300 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11351645
![]() |
Thermo Scientific™
364238 |
Senza spatola; sterile; PS; senza superficie di scrittura | Polistirene | Sterile | No Label |
270.00€
pezzi 300 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10504451
|
Thermo Scientific™
364246 |
Senza spatola; sterile; PS; superficie di scrittura | Polistirene | Sterile | Labeled |
230.00€
pezzi 300 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10356041
![]() |
Thermo Scientific™
364882 |
Senza spatola; non sterile; HIPS con tappo in PE | Polistirene (alto impatto) | Non-sterile | No Label |
394.00€
pezzi 300 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
Safely store and transport blood, urine, fecal and other specimens using Thermo Scientific™ Nunc™ Universal and Transport Containers with Caps. These containers are designed with inner and outer containers of high mechanical strength. Caps are designed to avoid droplets adhering to the surface, reducing risk of aerosols. Nunc Labware Products are made from high purity resins, and molded using our state-of-the-art processes. Plastic labware is a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.
Universal Containers
- Working volume: 25mL
- Outer case available in transparent or opaque material
- Made of polystyrene with polyethylene caps (except 374799 which has polystyrene body with polyethylene, high-impact polystyrene and low density polystyrene)
- Available sterile or nonsterile, and with or without a spoon for handling of solid and semi-solid samples
- Some available with writing area
- Max. RCF tested: 4000
Transport Container
- Polypropylene with polyethylene cap or high impact polystyrene with polyethylene
Specifica
Yes | |
25 ml |